Learn More
2-(4-Isobutilfenil)propanoato de metilo, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
2-(4-isobutilfenil)propanoato de metilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.31 |
Porcentaje de pureza | 97% |