Learn More
Metil 2,4-dimetoxibenzoato, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate |
Densidad | 1.1940g/mL |
Punto de ebullición | 294°C to 296°C |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH30)2C6H3CO2CH3 |
Cantidad | 5 g |
Gravedad específica | 1.194 |
Sinónimo | 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester |