Learn More
2,4-dihidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate is used as a cosmetic agents. And it is used in synthesis of raw material for fine chemicals, organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 2,4-dihidroxibenzoato se utiliza como agente cosmético. Además, se emplea en la síntesis de materias primas para productos químicos finos y como producto intermedio de productos orgánicos y de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El metil 2,4-dihidroxibenzoato se utiliza como agente cosmético. Además, se emplea en la síntesis de materias primas para productos químicos finos y como producto intermedio de productos orgánicos y de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2,4-dihydroxybenzoate |
Punto de fusión | 116°C to 119°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |