missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Naftilacetato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7020980
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2876-78-0
C13H12O2
200.237
MFCD00004045
YGGXZTQSGNFKPJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-naphthaleneacetate, methyl 1-naphthylacetate, hormonit, kartofin, methyl 2-naphthalen-1-yl acetate, 1-naphthaleneacetic acid methyl ester, m 1 growth regulator, 1-naphthaleneacetic acid, methyl ester, methyl alpha-naphthylacetate, methyl naphthaleneacetic acid
17891
2-naftalen-1-ilacetato de metilo
COC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2876-78-0
C13H12O2
200.237
MFCD00004045
YGGXZTQSGNFKPJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-naphthaleneacetate, methyl 1-naphthylacetate, hormonit, kartofin, methyl 2-naphthalen-1-yl acetate, 1-naphthaleneacetic acid methyl ester, m 1 growth regulator, 1-naphthaleneacetic acid, methyl ester, methyl alpha-naphthylacetate, methyl naphthaleneacetic acid
17891
2-naftalen-1-ilacetato de metilo
COC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El 1-naftilacetato de metilo también se utiliza como una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.

Solubilidad
Escasamente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 1-naphthylacetate
Densidad 1.144
Punto de ebullición 155°C to 157°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.598
Cantidad 5 g
Beilstein 1956293
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'