Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63577.03
Detalles adicionales : CAS : 59857-86-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498376
  • 162.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-12-2019
Añadir a la cesta
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
59857-86-2
157.169
JFZRRXGXEHUJCI-UHFFFAOYSA-N
108402
CN1CC(CC1=O)C(=O)OC
C7H11NO3
MFCD00015898
methyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate, 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-methyl-5-oxo-, methyl ester, 1-methyl-4-methyloxycarbonyl-2-pyrrolidone, 1-methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-22-06-00040 beilstein handbook reference, 4-carbomethoxy-1-methyl-pyrrolidone, methyl n-methyl-2-pyrrolidone-4-carboxylate, methyl1-methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate, methyl 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Spezifikation
1g
59857-86-2
MFCD00015898
JFZRRXGXEHUJCI-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
108402
Solid
Methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
C7H11NO3
methyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate, 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-methyl-5-oxo-, methyl ester, 1-methyl-4-methyloxycarbonyl-2-pyrrolidone, 1-methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-22-06-00040 beilstein handbook reference, 4-carbomethoxy-1-methyl-pyrrolidone, methyl n-methyl-2-pyrrolidone-4-carboxylate, methyl1-methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate, methyl 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
CN1CC(CC1=O)C(=O)OC
157.169
157.17
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation