Learn More
Metil 1-metil-1H-imidazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3076316
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
17289-19-9
C6H8N2O2
140.142
MFCD02179561
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
2773510
metil 1-metilimidazol-4-carboxilato
CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
17289-19-9
C6H8N2O2
140.142
MFCD02179561
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
2773510
metil 1-metilimidazol-4-carboxilato
CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%