Learn More
Metoxitrimetilsilano, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598406
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
1825-61-2
C4H12OSi
104.22
MFCD00008344,MFCD03458977
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
15771
metoxi(trimetil)silano
CO[Si](C)(C)C
1825-61-2
C4H12OSi
104.22
MFCD00008344,MFCD03458977
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
15771
metoxi(trimetil)silano
CO[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methoxytrimethylsilane
Color Incolora
Densidad 0.7560g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 57.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.756
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 96+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methoxytrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.