Learn More
Metoxipolietilenoglicol amina, P.M. 13000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080106
31.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80506-64-5
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
559.69
MFCD00131599
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine
COCCOCCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80506-64-5
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
559.69
MFCD00131599
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine
COCCOCCN
It is used as a reagent for pegylation of biomolecules, improvement of solubility and other pharmacological parameters, for the preparation of various conjugates containing polyethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methoxypolyethylene glycol amine
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 13,000
Forma física Sólido granular
Información de solubilidad Soluble in water.