Learn More
Alfa Aesar™ Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 1,000
Marca:  Alfa Aesar™ 046643.03
Detalles adicionales : CAS : 80506-64-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492727
  • 122.00€ / 1 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
80506-64-5
559.69
MSKSQCLPULZWNO-UHFFFAOYSA-N
C25H53NO12
MFCD00131599
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
Especificaciones
Methoxypolyethylene glycol amine
80506-64-5
MFCD00131599
Soluble in water,methanol,ethanol,chlorinated solvents and terahydrofuran. Insoluble in ether.
559.69
White
M.W. 1,000
C25H53NO12
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
MSKSQCLPULZWNO-UHFFFAOYSA-N
Granular Solid
1g
Videos
SDS Documentos