Learn More
Tocris Bioscience™ Methoxyluteolin
Description
Methoxyluteolin inhibits release of pro-inflammatory mediators from mast cells and decreases gene expression and release of TNF, VEGF and IL-8/CXCL8. The product also significantly inhibits IL-33 stimulated expression and release of CCL5 and CCL2. Methoxyluteolin pretreatment of LAD2 mast cells decreases gene expression of TNF, CXCL8 and VEGF in response to neurotensin or substance P via mTOR activation.
Specifications
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4 H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 855-97-0 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | Cytokine Compounds |
| Molecular Formula | C19H18O6 |
| Purity | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?