Learn More
Metoxiacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229270
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1738-36-9
C3H5NO
71.08
MFCD00001892
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
74442
2-metoxiacetonitrilo
COCC#N
1738-36-9
C3H5NO
71.08
MFCD00001892
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
74442
2-metoxiacetonitrilo
COCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methoxyacetonitrile
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 119.0°C (731.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CN
Índice de refracción 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 03,242
Fieser 05,436
Gravedad específica 0.95
Sinónimo methoxyacetonitrile, acetonitrile, methoxy, acetonitrile, 2-methoxy, ncch2och3, 2-methoxy acetonitrile, 2-methoxy-acetonitrile, acetonitrile,2-methoxy, intermediates-zcf02294, acmc-209e7f
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methoxyacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.