missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methotrexate, MP Biomedicals™

Catalog Number p-7083103
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
59-05-2
C20H22N8O5
454.447
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
126941
CHEBI:44185
(2S)-2-[4-[ -[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
59-05-2
C20H22N8O5
454.447
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
126941
CHEBI:44185
(2S)-2-[4-[ -[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O

Acts as a folic acid antagonist. Methotrexate, MP Biomedicals is a mix of 4-amino-10-methylfolic acid and related compounds, structurally similar to folic acid. A potent anticancer agent, it blocks DNA synthesis by blocking production of tetrahydrofolate

El metotrexato es transportado activamente a las células por el transportador de folato. En la célula, se convierte en un metabolito de poliglutamato de alto peso molecular por medio de la folipoliglutamato sintasa que, a su vez, se une al dihidrofolato reductasa e inhibe su actividad. El metotrexato-poliglutamato se degrada intracelularmente por la gamma-glutamil-hidrolasa.

El metotrexato es un inhibidor alostérico de la dihidrofolato reductasa (DHFR), la enzima que cataliza la conversión del dihidrofolato en tetrahidrofolato. Dado que el tetrahidrofolato es necesario para la síntesis de purina y pirimidina, el tratamiento con metotrexato da lugar a la inhibición de la síntesis de ADN y ARN.

  • Potente inhibidor de la dihidrofolato reductasa en los sistemas de expresión de proteínas basados en la DHFR.
  • Agente anticanceroso utilizado en estudios antitumorales.
  • Eficaz en el tratamiento de los parásitos del paludismo.
  • Muestra efectos inmunosupresores, por ejemplo, en la artritis reumatoide.
Punto de fusión 185°C to 204°C
Punto de ebullición 184°C to 204°C (monohydrate decomposition)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in alkaline solutions with decomposition.Insoluble in water, ethanol, chloroform and ether.
Rotación óptica 19–24°
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Grado USP
Forma física Polvo naranja
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • METHOTREXATE, USP Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methotrexate
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'