Learn More
Metanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical
91.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
78.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
78.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Descripción
Metanol, HPLC para análisis de gradiente
Especificación
Fórmula molecular: CH4O
Soluble en agua: Sí
Peso molecular: 32,04
Punto de fusión: -98 °C
Riesgo para la salud: Causa irritación moderada en los ojos, puede causar irritación en la piel y puede causar irritación en el tracto digestivo
Para su uso con [aplicación]: HPLC para análisis de gradiente
Punto de inflamación: 12 °C
N.º de CAS: 67-56-1
Punto de ebullición: 64,7 °C
Símbolo de peligro: F, T
Sinónimos: Carbinol, alcohol metílico, hidróxido metílico, monohidroximetano, alcohol de madera, nafta de madera, alcoholes de madera, alcoholes colombinos
Fórmula molecular: CH4O
Soluble en agua: Sí
Peso molecular: 32,04
Punto de fusión: -98 °C
Riesgo para la salud: Causa irritación moderada en los ojos, puede causar irritación en la piel y puede causar irritación en el tracto digestivo
Para su uso con [aplicación]: HPLC para análisis de gradiente
Punto de inflamación: 12 °C
N.º de CAS: 67-56-1
Punto de ebullición: 64,7 °C
Símbolo de peligro: F, T
Sinónimos: Carbinol, alcohol metílico, hidróxido metílico, monohidroximetano, alcohol de madera, nafta de madera, alcoholes de madera, alcoholes colombinos
Especificaciones
Punto de fusión | -98 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 128 hPa at 20°C |
Viscosidad | 0.55cp at 20°C |
Peso molecular (g/mol) | 32.042 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.04g/mol |