Learn More
Methanol, HPLC Grade, >99.8%, Alfa Aesar™, Ultrapure
Marca:  Alfa Aesar 022909.K2
Detalles adicionales : CAS : 67-56-1 Peso : 0.78000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318157
  • 50.00€ / 1 litro
En stock 28
Añadir a la cesta
Especificación
67-56-1
32.042
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Especificación
Methanol
>99.8%
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04
HPLC
1L
67-56-1
CH4O
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.042
CHEBI:17790
Liquid
0.791