Learn More
Methanol, Filtered through a 0.2 micron filter, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T.Baker™
Function tested and optimized for LC/MS applications
Marca:  JT Baker 9830-03
Detalles adicionales : CAS : 67-56-1 Peso : 4.10000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558664
  • 145.40€ / 4 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    For Use in Liquid Chromatography and Mass Spectrometry; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Especificaciones
67-56-1
32.042
887
CH4O
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17790
Especificaciones
Methanol
67-56-1
CH4O
CO
32.042
CHEBI:17790
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
12.00°C
Filtered through a 0.2 micron filter
BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04
1L = 0.80kg
4L
Videos