Learn More
Metanol d4, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10635222
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trimeuterio(deuteriooxi)metano
CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trimeuterio(deuteriooxi)metano
CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Presión de vapor:128 mbar a 20 °C
Agua 0,06 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.