Learn More
Metanol d4, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10409080
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trimeuterio(deuteriooxi)metano
CO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trimeuterio(deuteriooxi)metano
CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3262
Presión de vapor Presión de vapor:128 mbar a 20 °C
Agua 0,06 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 50 ml
Punto de fusión -99.0°C
Punto de ebullición 65.0°C
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR