Learn More
Metanol d4, 99,8 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051952
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trimeuterio(deuteriooxi)metano
CO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trimeuterio(deuteriooxi)metano
CO
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido, en ampollas pregraduadas, 0,75 ml/ampolla
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.89 g/mL
Olor Suave
Envase Ampollas pregraduadas
Cantidad 2 ud.
Punto de fusión de -98 °C
Punto de ebullición de 64,7 °C
Número UN UN1230
Información de solubilidad It is miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.07
Porcentaje de pureza 99.8%