Learn More
Alfa Aesar™ Methanol-d4, 99.8% (Isotopic)
Marca:  Alfa Aesar™ 042318.SA
Detalles adicionales : CAS : 811-98-3 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 2 ea.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314378
  • 31.90€ / paquete de 2
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
811-98-3
36.066
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
71568
CO
CH4O
MFCD00044637
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
trideuterio(deuteriooxy)methane
Especificación
Methanol-d4
Mild
64.7°C
2 ea.
811-98-3
MFCD00044637
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CO
36.066
36.07
99.8%
0.89g/mL
Prescored Ampules
-98°C
Isotopic
CH4O
UN1230
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
trideuterio(deuteriooxy)methane
71568