Learn More
Alfa Aesar™ Methanol-d4, 99.8%(Isotopic)
Marca:  Alfa Aesar™ 036501.06
Detalles adicionales : CAS : 811-98-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377958
  • 98.80€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
811-98-3
36.066
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
71568
CO
CH4O
MFCD00044637
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
trideuterio(deuteriooxy)methane
Especificaciones
Methanol-d4
Mild
-98°C
Isotopic
CH4O
UN1230
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
trideuterio(deuteriooxy)methane
71568
Liquid
0.89g/mL
64.7°C
5g
811-98-3
MFCD00044637
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CO
36.066
36.07
99.8%
Videos
SDS Documentos