Learn More
Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 124790010
Detalles adicionales : CAS : 67-56-1 Peso : 0.79000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
Envase AcroSeal™ Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12674947
  • 35.40€ / 1 litro
En stock, listo para ser enviado: 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For biochemistry
Especificaciones
67-56-1
32.042
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
CH4O
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
Especificaciones
Methanol
67-56-1
CH4O
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04
Biochemical
AcroSeal™ Glass bottle
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
12°C
64.7°C
1L
0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 0.6 max. at 210nm, 1 max. at 207nm
99.9%
CH3OH
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
CO
32.042
CHEBI:17790
99.9%
0.7910g/mL
1.3280 to 1.3300
0.791
0.55 mPa.s (20°C)
-98.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
SDS Documentos