Learn More
Metanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metanol es útil en la síntesis de ácidos nucleicos y péptidos. Se utiliza como anticongelante, disolvente, combustible y como desnaturalizador para el etanol. También se utiliza para producir biodiesel. Se usa para la síntesis de formaldehído y ácido acético. También es útil para fabricar productos químicos, eliminar el agua de combustibles de automoción y aviación, como disolvente para pinturas y plásticos y como ingrediente en una amplia variedad de productos. Desempeña un papel importante en la medición del contenido de ésteres metílicos de la pectina. Además, se utiliza ampliamente como disolvente en química orgánica sintética.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, como acetato de etilo, tolueno, diclorometano, cloroformo, tetrahidrofurano y acetona.
Notas
Higroscópico. Mantenga el material alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
El metanol es útil en la síntesis de ácidos nucleicos y péptidos. Se utiliza como anticongelante, disolvente, combustible y como desnaturalizador para el etanol. También se utiliza para producir biodiesel. Se usa para la síntesis de formaldehído y ácido acético. También es útil para fabricar productos químicos, eliminar el agua de combustibles de automoción y aviación, como disolvente para pinturas y plásticos y como ingrediente en una amplia variedad de productos. Desempeña un papel importante en la medición del contenido de ésteres metílicos de la pectina. Además, se utiliza ampliamente como disolvente en química orgánica sintética.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, como acetato de etilo, tolueno, diclorometano, cloroformo, tetrahidrofurano y acetona.
Notas
Higroscópico. Mantenga el material alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98°C |
Densidad | 0.791 |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | 11°C (52°F) |
Olor | Mild |
Índice de refracción | 1.329 |
Número UN | UN1230 |
Beilstein | 1098229 |