Learn More
Ácido metanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259039
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
75-75-2
CH4O3S
96.1
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
6395
CHEBI:27376
ácido metanosulfónico
CS(=O)(=O)O
75-75-2
CH4O3S
96.1
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
6395
CHEBI:27376
ácido metanosulfónico
CS(=O)(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid
Punto de fusión 19.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4810g/mL
Punto de ebullición 167.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO3H
Índice de refracción 1.4252 to 1.4315
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,6026
Gravedad específica 1.481
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viscosidad 11.6 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido