Learn More
Metanosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Descripción
Methanesulfonamide will react with thionyl chloride, cyanates, carbon disulfide and ketones and aldehydes to prepare pharmaceuticals, brightening agent and other target molecules. It is also used in biological studies to predict binding affinity and binding mode of protein ligand complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metanosulfonamida reaccionará con cloruro de tionilo, cianatos, disulfuro de carbono y cetonas y aldehídos para preparar fármacos, abrillantador y otras moléculas diana. También se utiliza en estudios biológicos para predecir la afinidad de unión y el modo de unión de los complejos de ligando de proteínas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El metanosulfonamida reaccionará con cloruro de tionilo, cianatos, disulfuro de carbono y cetonas y aldehídos para preparar fármacos, abrillantador y otras moléculas diana. También se utiliza en estudios biológicos para predecir la afinidad de unión y el modo de unión de los complejos de ligando de proteínas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanesulfonamide |
Punto de fusión | 87°C to 93°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1740835 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in DMSO and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.13 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |