missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal sódica de ácido metanosulfínico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Methanesulfinic acid sodium salt is used in the preparation of alkyl methyl sulfone and methyl bis(4-tolyl)sulfoniumtrifluoromethanesulfonate. It is also employed in the synthesis of two sulfonyl type reversible addition-fragmentation transfer (RAFT) agents such as benzyl methylsulfonyldithioformate and benzyl phenylsulfonyldithioformate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido metanesulfinico se utiliza en la preparación de sulfuro de metilo de alquilo y bis(4-tolil)sulfoniotrifluorometanosufonato. También se emplea en la síntesis de dos agentes reversibles de transferencia de adición-fragmentación (RAFT) de tipo sulfonilo, como el metilsulfonilditioformato de bencilo y el fenilsulfonilditioformato de bencilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La sal sódica de ácido metanesulfinico se utiliza en la preparación de sulfuro de metilo de alquilo y bis(4-tolil)sulfoniotrifluorometanosufonato. También se emplea en la síntesis de dos agentes reversibles de transferencia de adición-fragmentación (RAFT) de tipo sulfonilo, como el metilsulfonilditioformato de bencilo y el fenilsulfonilditioformato de bencilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanesulfinic acid sodium salt |
Punto de fusión | 227°C to 230°C |
Fórmula lineal | CH3SO2Na |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 3565430 |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.09 |
Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'