Learn More
Ácido metanosulfínico, sal sódica, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10443105
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
20277-69-4
CH3NaO2S
102.09
LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
2733271
sodio;metanosulfinato
CS(=O)[O-].[Na+]
20277-69-4
CH3NaO2S
102.09
LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
2733271
sodio;metanosulfinato
CS(=O)[O-].[Na+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanesulfinic acid, sodium salt
Punto de fusión 222.0°C to 226.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2Na
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Polvo