Learn More
Ácido metanofosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10651263
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
993-13-5
CH5O3P
96.02
MFCD00002137
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
methanephosphonic acid, phosphonic acid, methyl, methyl phosphonic acid, unii-329w4ym10z, phosphonomethyl group, ester group, phosphonomethyl, acmc-20ake9, d02fxw, methylphosphonic acid
13818
CHEBI:45129
ácido metilfosfónico
CP(O)(O)=O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
993-13-5
CH5O3P
96.02
MFCD00002137
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
methanephosphonic acid, phosphonic acid, methyl, methyl phosphonic acid, unii-329w4ym10z, phosphonomethyl group, ester group, phosphonomethyl, acmc-20ake9, d02fxw, methylphosphonic acid
13818
CHEBI:45129
ácido metilfosfónico
CP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanephosphonic acid
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanephosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.