Learn More
Cloruro de metacriloilo, 97 %, estabilizado
Catalog Number 11476820
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
920-46-7
C4H5ClO
104.533
MFCD00000716
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
13528
cloruro de 2-metilprop-2-enoil
CC(=C)C(=O)Cl
920-46-7
C4H5ClO
104.533
MFCD00000716
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
13528
cloruro de 2-metilprop-2-enoil
CC(=C)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de metacriloilo se utiliza en la preparación de materiales poliméricos. Reacciona con la L-histidina y forma monómeros funcionales. También se utiliza para preparar monómeros 2-metacrilamido-caprolactama y monómeros de amida por amidación.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, éteres y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methacryloyl chloride
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.444
Cantidad 500 g
Número UN UN3488
Beilstein 878175
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ethers and organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 97%