Learn More
Alfa Aesar™ Methacryl trisepoxy cyclosiloxane
Marca:  Alfa Aesar™ 046479.14
Detalles adicionales : CAS : 921214-21-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452697
  • 147.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
921214-21-3
783.174
MDIPNFHXQNLQFC-UHFFFAOYSA-N
58963299
CC(=C)C(=O)OCC(COCCC[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)C)O
C32H62O14Si4
MFCD22380702
methacrylate epoxy cyclosiloxane, methacryl trisepoxy cyclosiloxane, 2-hydroxy-3-3-2,4,6,8-tetramethyl-4,6,8-tris 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan-2-yl propoxy propyl 2-methylprop-2-enoate, 2-hydroxy-3-3-2,4,6,8-tetramethyl-4,6,8-tris propyl glycidyl ether-2-cyclotetrasiloxanyl propoxy propyl methacrylate
[2-hydroxy-3-[3-[2,4,6,8-tetramethyl-4,6,8-tris[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan-2-yl]propoxy]propyl] 2-methylprop-2-enoate
Especificación
Methacryl trisepoxy cyclosiloxane
1.11g/mL
MFCD22380702
MDIPNFHXQNLQFC-UHFFFAOYSA-N
[2-hydroxy-3-[3-[2,4,6,8-tetramethyl-4,6,8-tris[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan-2-yl]propoxy]propyl] 2-methylprop-2-enoate
58963299
Liquid
25g
921214-21-3
C32H62O14Si4
methacrylate epoxy cyclosiloxane, methacryl trisepoxy cyclosiloxane, 2-hydroxy-3-3-2,4,6,8-tetramethyl-4,6,8-tris 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan-2-yl propoxy propyl 2-methylprop-2-enoate, 2-hydroxy-3-3-2,4,6,8-tetramethyl-4,6,8-tris propyl glycidyl ether-2-cyclotetrasiloxanyl propoxy propyl methacrylate
CC(=C)C(=O)OCC(COCCC[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)C)O
783.174
783.18
Yellow