Learn More
Methacholine chloride, 100.4%, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4405491
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
62-51-1
C8H18ClNO2
195.687
MFCD00011817
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
6114
CHEBI:50142
2-acetiloxipropil(trimetil)azanio;cloruro
CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
62-51-1
C8H18ClNO2
195.687
MFCD00011817
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
6114
CHEBI:50142
2-acetiloxipropil(trimetil)azanio;cloruro
CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Nombre del producto químico o material Methacholine chloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.7
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacholine Chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methacholine chloride