Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Marca: Corning™ 91-100-30
Detalles adicionales : Peso : 0.42750kg
Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Especificaciones
Metaloceno | |
50 L | |
1 unidad |
Estéril | |
Puerto 1, 2; tubo de 60,96 cm de longitud con un diámetro interior de 9,5 cm Conector CPC macho con lengüeta de 9,5 cm, tapa de polvo y abrazaderas; Puerto 3; tubo de 91,44 cm de diámetro interior de 0,32 cm con lengüeta de 0,32 cm y luer macho | |
1/paq. |