Learn More
Metaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156265
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
108-62-3
C8H16O4
176.21
MFCD00071549
GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
61021
CHEBI:81931
2,4,6,8-tetrametilo-1,3,5,7-tetraoxocano
CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
108-62-3
C8H16O4
176.21
MFCD00071549
GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
61021
CHEBI:81931
2,4,6,8-tetrametilo-1,3,5,7-tetraoxocano
CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 246.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CHO)4
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 602
Índice Merck 14, 5923
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02 w/w % (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,sparingly soluble in alcohol,ether
Punto de sublimación 0112.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.