Learn More
Kimberly-Clark™ JACKSON SAFETY™ Metal Detectable Ear Plug
Kimberly-Clark™ Professional JACKSON SAFETY™ Metal Detectable Ear Plug are constructed of laex free blue soft foam making them ideal for use in heavy industrial noise areas.
Marca:  Kimberly-Clark™ 13822
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12645596
  • 448.80€ / 400 pares
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Metal detectable
  • Latex-free
  • Soft foam
  • Ideal for use in areas with heavy industrial noise
Especificaciones
Especificaciones
Blue
Ear Plugs
100 pairs/box, 4boxes/Case
NRR 26: Medium noise environments such as chain saw, wood planer, circular saw, etc.
Thermoplastic Elastomer
Individually bagged pairs