missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diclobutrazol en tolueno 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Catalog Number 12935894
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla(s)
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.

Nombre del producto químico o material Diclobutrazol
Concentración 100μg/mL
CAS 75736-33-3
Envase Ampolla(s)
Cantidad 1 mL
Fórmula molecular C15H19Cl2N3O
Clave InChI URDNHJIVMYZFRT-ZIAGYGMSSA-N
SMILES CC(C)(C)C(C(CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl)N2C=NC=N2)O
Nombre IUPAC (2R,3S)-1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1,2,4-triazol-1-il)pentano-3-ol
Peso molecular (g/mol) 328.237
PubChem CID 6337656
Disolvente o matriz Toluene
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'