missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Met-enkephalin Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Bio-Techne NBP2-89026

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18215567

  • 344.48€ / 50 microlitros
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Met-enkephalin Polyclonal specifically detects Met-enkephalin in Non-species specific samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones

Especificaciones

Met-enkephalin
Polyclonal
Antiserum
Rabbit
Whole Antiserum
RUO
5179
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry
Unconjugated
enkephalin A, preproenkephalin, proenkephalin, proenkephalin-A
Synthetic methionine enkephalin.
50 μL
Primary
Non-species specific
Antisera
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales