Learn More
Mesitylene, 97%, pure, Acros Organics
30.00€ - 137.50€
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Número MDL MFCD00008538
InChI Key AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC Name 1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10408540 SDS Ver documentos Acros Organics
161322500
250mL Glass bottle 30.00€
250 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10591601 SDS Ver documentos Acros Organics
161320010
1L Glass bottle 82.30€
1 litro Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10389083 SDS Ver documentos Acros Organics
161320025
2.5L Glass bottle 137.50€
2.50 litro Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
108-67-8
120.19
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
7947
1,3,5-trimethylbenzene
C9H12
MFCD00008538
mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
CHEBI:34833
CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Mesitylene
44°C
Glass bottle
0.8675
163.0°C to 166.0°C
-45.0°C
108-67-8
C9H12
MFCD00008538
15, 5977
Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
CC1=CC(=CC(=C1)C)C
120.19
CHEBI:34833
Liquid
Pure
0.8675g/mL
Authentic
1.4980 to 1.5000
0.834 mm2/s (20°C)
Colorless
250mL
96% min. (GC)
C6H3(CH3)3
05, 406
mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethylbenzene
7947
120.19
97%