Learn More
Mesitylene, 97%, pure, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 161322500
Detalles adicionales : CAS : 108-67-8 Peso : 0.26688kg Transport : UN number : 2325 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 250mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408540
  • 30.00€ / 250 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
108-67-8
120.19
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
7947
1,3,5-trimethylbenzene
C9H12
MFCD00008538
mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
CHEBI:34833
CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Mesitylene
44°C
Glass bottle
0.8675
163.0°C to 166.0°C
-45.0°C
108-67-8
C9H12
MFCD00008538
15, 5977
Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
CC1=CC(=CC(=C1)C)C
120.19
CHEBI:34833
Liquid
Pure
0.8675g/mL
Authentic
1.4980 to 1.5000
0.834 mm2/s (20°C)
Colorless
250mL
96% min. (GC)
C6H3(CH3)3
05, 406
mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethylbenzene
7947
120.19
97%
Videos
SDS Documentos