Learn More
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081693
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
773-64-8
C9H11ClO2S
218.695
MFCD00007434
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
13046
cloruro de 2,4,6-trimetilbenzenosulfonilo
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
773-64-8
C9H11ClO2S
218.695
MFCD00007434
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
13046
cloruro de 2,4,6-trimetilbenzenosulfonilo
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Mesitylene-2-sulfonyl chloride is used as reagent for intramolecular lactamizations and lactonization. It also acts as a reagent for protecting guanidino groups and tryptophan. It is used as coupling reagent in polynucleotide synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de mesitileno-2-sulfonilo se utiliza como reactivo para las lactamizaciones intramoleculares y la lactonización. También actúa como reactivo para proteger los grupos guanidinos y el triptófano. Se utiliza como reactivo de acoplamiento en la síntesis de polinucleótidos.
Solubilidad
Soluble en tolueno (casi transparente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Incompatible con bases fuertes. Almacenar alejado de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 150°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1107601
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 99%