missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesitilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025173
19.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34688-71-6
C11H13N
159.232
MFCD00013815
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
520698
2-(2,4,6-Trimetilfenil)acetonitrilo
CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34688-71-6
C11H13N
159.232
MFCD00013815
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
520698
2-(2,4,6-Trimetilfenil)acetonitrilo
CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mesitylacetonitrile
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 120°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1942677
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'