Learn More
MES, Monohydrate, Free Acidline, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
517.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
200 g
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Para cromatografía líquida y aplicaciones de biología molecular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MES |
Nombre de nota | Monohydrate, Free Acidline |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 200 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.25 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Forma física | Crystals |