Learn More
MES Monohidrato, ≥ 98,5% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082848
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00149409
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
16218417
2-morfolina-4-ácido iletanesulfonico; hidrato
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00149409
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
16218417
2-morfolina-4-ácido iletanesulfonico; hidrato
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Nombre del producto químico o material MES Monohydrate
Punto de fusión ∼308°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Cantidad 100 g
Beilstein 141319
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino