Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hidrato, +99 %, para bioquímica
Catalog Number p-156190
62.64 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1266615-59-1
C6H13NO4S
195.23
MFCD00149409
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1266615-59-1
C6H13NO4S
195.23
MFCD00149409
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material MES hydrate
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión 243.0°C
Color Blanco
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma física Polvo o cristales similares a agujas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 14, 5902
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica