Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ %, <1 % agua
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Botella de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MES |
Punto de fusión | >300.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice Merck | 15, 5972 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:10 g/100 ml. |