Learn More
MES, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7042168
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-morfolin-4-ácido iletanosulfónico; hidrato
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-morfolin-4-ácido iletanosulfónico; hidrato
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
MES se utiliza a menudo como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris, y también como tampón biológico en cultivos de células vegetales. También se utiliza en diversos ensayos de caracterización de proteínas. Esta solución estéril es adecuada para aplicaciones de cultivo celular y biología molecular. También se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (0,5 M a 20 °C).
Notas
Las soluciones son estables a 2-8 °C durante meses. Esterilice mediante filtración a través de filtros de 0,2 mm. No se recomienda la esterilización en autoclave para ningún tampón de ácido sulfónico. Si los tampones deben estar libres de nucleasas, trate primero el agua y, a continuación, añada el tampón después de la esterilización en autoclave. Cuando las soluciones de MES se esterilizan en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambia de forma medible). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Soluble in water (0.5 M at 20°C).