Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 1,0 M, pH 6,0
Catalog Number p-7041934
117.90 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
87.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-morfolin-4-ácido iletanosulfónico; hidrato
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-morfolin-4-ácido iletanosulfónico; hidrato
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza MES como agente tamponador en biología y bioquímica. Se utiliza para resolver proteínas muy pequeñas en geles bis-tris. Se utiliza principalmente como tampón biológico en cultivos de células vegetales. Las soluciones de tampón se utilizan como medio para mantener el pH a un valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Concentración 1.0 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Miscible with water.