Learn More
Mercury plasma standard solution, Alfa Aesar™, Specpure™
Marca:  Alfa Aesar 013865.AP
Detalles adicionales : CAS : 7697-37-2 Peso : 0.51500kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440370
  • 164.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
11-06-2021
7439-97-6
200.592
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16170
[Hg]
Hg
MFCD00011035
23931
mercurio
Especificaciones
Mercury
7439-97-6,7697-37-2,7732-18-5
Hg
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
mercurio
23931
Líquido
Incolora
Nitric acid: 5.0%; Mercury: 0.1%; Water: 94.9%
Clear liquid
MFCD00011035
[Hg]
200.592
CHEBI:16170
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
500mL
Videos
SDS Documentos