Learn More
Mercury(Ii) Oxide Red, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15611970
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
21908-53-2
HgO
216.59
MFCD00011045
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
óxido de mercurio
O=[Hg]
21908-53-2
HgO
216.59
MFCD00011045
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
óxido de mercurio
O=[Hg]
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Oxide Red
Punto de fusión >400°C
Cantidad 5 g
Fórmula lineal HgO
Número UN UN1641
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.59g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Aspecto Powder