missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mercury(II) Nitrate Monohydrate, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15612300
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7783-34-8
H2HgN2O7
342.61
MFCD00149736
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
3084029
mercury(2+);dinitrate;hydrate
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7783-34-8
H2HgN2O7
342.61
MFCD00149736
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
3084029
mercury(2+);dinitrate;hydrate
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

ACS Reagent,≥98.0%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Nitrate Monohydrate
Punto de fusión 79°C
Color White
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Hg(NO3)2 · H2O
Número UN UN1625
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.62g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado ACS Reagent
Envase Poly Bottle
Densidad 4.300g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'