Learn More
Mercury(II) Nitrate Monohydrate, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120559
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
7783-34-8
H2HgN2O7
342.62
MFCD00149736
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
3084029
mercury(2+) hydrate dinitrate
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
7783-34-8
H2HgN2O7
342.62
MFCD00149736
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
3084029
mercury(2+) hydrate dinitrate
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
ACS Reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Nitrate Monohydrate
Punto de fusión 79°C
Color Blanco
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Hg(NO3)2 · H2O
Número UN UN1625
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.62g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 4.300g/cm3