Learn More
Alfa Aesar™ Mercury(II) nitrate hydrate, ACS, 98.0% min
Marca:  Alfa Aesar™ 014497.30
Detalles adicionales : CAS : 7783-34-8 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 1625 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376479
  • 192.00€ / 250 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7783-34-8
342.615
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
3084029
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2]
H2HgN2O7
MFCD00149736
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
mercury(2+);dinitrate;hydrate
Especificaciones
Mercury(II) nitrate hydrate
H2HgN2O7
MFCD00149736
14,5880
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+);dinitrate;hydrate
3084029
Crystalline
ACS
Hygroscopic
79°C
7783-34-8
Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
UN1625
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2]
342.615
324.60 (Anhydrous)
≤98.0%
4.39g/mL
White
250g
Videos
SDS Documentos